Merck
TURB4000
Supelco
4000-NTU-Trübungs-Kalibrierstandard - Formazin
certified reference material
Synonym(e):
Formazin-Trübungskalibrierstandard (4000 NTU)
Größe auswählen
100 ML
CHF 121.00
500 ML
CHF 158.00
1 L
CHF 299.00
CHF 121.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 121.00
500 ML
CHF 158.00
1 L
CHF 299.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 121.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
certificate is enclosed in each package
Hersteller/Markenname
RTC TURB4000-100
Konzentration
in H2O
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials finden Sie im Analysenzertifikat.
Anwendung
Dieses ZRM wird zum Kalibrieren und Validieren aller Arten von Labor-Trübungsmessgeräten der 4000 Nephelometric Turbidity Unit (NTU) eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gravimetrisch hergestellter Standard, in einem durch ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor gemessen und qualifiziert
  • Rückführbar auf die SI- und höheren Standards von NIST
  • Der zugewiesene Wert basiert auf der Reinheitsbestimmung durch Massenbilanz und dem gravimetrisch bestimmten Wert
  • Die Homogenität wird in Übereinstimmung mit ISO-Guide 35 beurteilt
  • Für eine sichere Lieferung in hochdichten Polyethylenflaschen mit Volumina von 100, 500 und 1000 ml erhältlich
  • Zur effizienten Prüfung ist ein detailliertes Analysenzertifikat (CoA) mit Informationen zum Verfallsdatum enthalten
  • Mit entionisiertem Wasser als Lösungsmittel hergestellt
Sonstige Hinweise
Die Analytwerte können von Charge zu Charge variieren. Einige Chargen enthalten möglicherweise nicht alle Analyte.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Robina M Meyer et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 160, 134-142 (2021-02-02)
Monoclonal antibodies (mAbs) are valuable tools both in therapy and in diagnostic. Their tendency to aggregate is a serious concern. Since a mAb drug substance (DS) is composed of different variants, it is important for manufacturers to know the behavior
Robina M Meyer et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 158, 123-131 (2020-11-23)
Biopharmaceutical products contain conformational and chemical variants, that are typically well characterized regarding identity and activity. However, little is known about their self-interaction propensity and tendency to unfold, which are critical characteristics for drug stability and safety. This study aimed
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf