Merck
69750
Sigma-Aldrich
Metol
purum, for photographic purposes, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-Methylamino-phenol -hemisulfat (Salz), ECOL, Metol
Größe auswählen
100 G
CHF 47.40
500 G
CHF 153.00
CHF 47.40
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 47.40
500 G
CHF 153.00
About This Item
Lineare Formel:
C7H9NO · 1/2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.19
Beilstein:
3919382
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 47.40
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
989 °F
Verunreinigungen
≤1% aminophenol
Farbe
white to faint beige
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
494.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
257 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Ayman A Gouda et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 130, 480-487 (2014-05-13)
Simple, rapid and accurate high performance liquid chromatographic (HPLC) and spectrophotometric methods are described for determination of antihistaminic acrivastine in capsules. The first method (method A) is based on accurate, sensitive and stability indicating chromatographic separation method. Chromolith® Performance RP-18e