Merck
359823
Sigma-Aldrich
Chromsäure auf Polymerträger
macroporous, 20-50 mesh, extent of labeling: ~2.5 mmol/g loading
Synonym(e):
Chromsäure auf Amberlyst® A-26
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
macroporous
Zusammensetzung
Carbon content, 43.0-54.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Kennzeichnungsgrad
~2.5 mmol/g loading
Partikelgröße
20-50 mesh
SMILES String
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
InChIKey
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Polymer-supported reagent for the clean oxidation of primary and secondary alcohols to carbonyl compounds in high yields.
Rechtliche Hinweise
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cardillo, G.
Tetrahedron Letters, 3985-3985 (1976)
G. Cainelli et al.
Journal of the American Chemical Society, 98, 6737-6737 (1976)
L.G. Wade et al.
Journal of Chemical Education, 57, 438-438 (1980)