667404
Wasser -Lösung
contains 10 mM ammonium acetate, suitable for HPLC
Synonym(e):
Aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Enthält
10 mM ammonium acetate
Methode(n)
HPLC: suitable
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.70
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 254 nm Amax: ≤0.008
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?