Merck
65363
Supelco
(R)-(−)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetylchlorid
for chiral derivatization, LiChropur, ≥99.0%
Synonym(e):
(R)-(−)-MTPA-Cl, Mosher-Säure-/Chlorid
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C(OCH3)(CF3)COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.62
Beilstein:
3591563
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
for chiral derivatization
LiChropur
Qualitätsniveau
Produktlinie
ChiraSelect
Assay
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Optische Aktivität
[α]20/D −137±2°, c = 6.4% in carbon tetrachloride
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.469
n20/D 1.47 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
Dichte
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CO[C@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m0/s1
InChIKey
PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
Allgemeine Beschreibung
(R)-(-)-a-Methoxy-a-(trifluormethyl)phenylacetylchlorid (Mosher-Säure-/Chlorid) wird allgemein als chirales Derivatisierungsmittel eingesetzt. In enantiomerenreiner Form ist es leicht erhältlich. Es kann Diastereomere mit Alkoholen und Aminen bilden.
Anwendung
Es wurde zur Derivatisierung von D-Arabinitol- und L-Arabinitol-Proben bei Analysen im Rahmen der Hochleistungsdünnschichtchromatographie (HPTLC) zur Untersuchung der Auflösung des Diastereoisomers verwendet.
Gebrauchsfertiges Reagenz zur Bestimmung der enantiomeren Reinheit von Alkoholen und Aminen nach der Derivatisierung; doi:10.1038/nprot.2007.354
Verpackung
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Sonstige Hinweise
Bitte beachten Sie, dass R (-)-MTPA-Cl aus S(-)-MTPA abgeleitet ist.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael North
Principles and Applications of Stereochemistry, 112-112 (1998)
Characterization of GDP-alpha-D-arabinopyranose, the precursor of D-Arap in Leishmania major lipophosphoglycan.
Schneider, Pascal, Malcolm J. McConville, and M. A. Ferguson.
The Journal of Biological Chemistry, 269.28, 18332-18337 (1994)
S. Yamaguchi et al.
Asymmetric Synthesis, 1 (1983)
Michael North
Principles and Applications of Stereochemistry, 112-112 (1998)
J.A. Dale et al.
Journal of the American Chemical Society, 95, 512-512 (1973)