Wichtige Dokumente
65365
(S)-(+)-α-Methoxy-α-trifluormethylphenylacetyl-chlorid
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonym(e):
(S)-(+)-MTPA-Cl, Moshers Säurechlorid
Empfohlene Produkte
Qualität
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Optische Aktivität
[α]20/D +132±2°, c = 6% in chloroform
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.469 (lit.)
n20/D 1.469
bp
213-214 °C (lit.)
Dichte
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CO[C@@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m1/s1
InChIKey
PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)