551333
Tetramethylsilan -Lösung
NMR reference standard, 12% in chloroform, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
analytical standard
Qualitätsniveau
Konzentration
12% in chloroform
Methode(n)
NMR: suitable
qNMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in.
Format
single component solution
SMILES String
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChIKey
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Menge
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?