1.08183
Tetramethylsilane
for the calibration of NMR spectra for NMR spectroscopy MagniSolv™
Synonym(e):
Tetramethylsilane, TMS
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
750 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.7% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
345 °C (DIN 51794)
Expl.-Gr.
1.0-37.9 % (v/v)
Methode(n)
NMR: suitable
bp
26 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-95 °C
Übergangstemp.
flash point -20 °C (DIN 51755 Part 1)
Löslichkeit
0.02 g/L
Dichte
0.65 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Si](C)(C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChIKey
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.6385 - 0.6400
Eignungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-16.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-27 °C - closed cup