Merck
54306
Supelco
1,4-Dimethoxybenzol
analytical standard
Synonym(e):
Hydrochinon-dimethylether, NSC 7483, ‘Dimethylhydrochinon’
Größe auswählen
100 MG
CHF 64.40
CHF 64.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 64.40
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
Beilstein:
774605
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 64.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.8 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
1463 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
bp
213 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-56 °C (lit.)
Dichte
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
257.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
125 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)