52184
2-Ethylhexylsalicylat
analytical standard
Synonym(e):
Octisalat, Octyl-salicylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n/D 1.501-1.503
n20/D 1.502 (lit.)
bp
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
Dichte
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
InChIKey
FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
323.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
162 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?