Merck
1477900
USP
Octinoxat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Methoxyzimtsäure-2-ethylhexylester, 2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamat, OMC, Octyl-Methoxycinnamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.40
Beilstein:
5946632
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
octinoxate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
InChIKey
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und im herausgebenden Arzneibuch festgelegt bereitgestellt. Sämtliche dieses Produkt unterstützenden Informationen, einschließlich dem Sicherheitsdatenblatt (SDB) und jedweden Informationsbroschüren, wurden im Auftrag der herausgebenden Pharmakopöe entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website der herausgebenden Pharmakopöe.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard Octinoxat ist zur Verwendung in spezifizierten USP-Arzneibuchtests und Assays vorgesehen.
Er wird auch zum Herstellen von Standard- und Systemeignungslösungen während des Octinoxat-Assays mittels Gaschromatographie in Verbindung mit einem Flammenionisationsdetektor eingesetzt.
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind lediglich für die Verwendung bei Tests und Assays bestimmt. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere konzipiert und dürfen nicht bei der Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jedweder Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
379.4 °F
Flammpunkt (°C)
193 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 8
1 of 8
Octinoxate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(3), 3225-3225 (2020)
Timothy P Murphy et al.
Journal of the American College of Cardiology, 65(10), 999-1009 (2015-03-15)
Treatment for claudication that is due to aortoiliac peripheral artery disease (PAD) often relies on stent revascularization (ST). However, supervised exercise (SE) is known to provide comparable short-term (6-month) improvements in functional status and quality of life. Longer-term outcomes are