W514500
2-Ethylhexylsalicylat
≥99%
Synonym(e):
Octisalat, Octyl-salicylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
Dichte
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
orchid; floral
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
InChIKey
FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup