Wichtige Dokumente
46430
2′-Fluoracetophenon
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.507 (lit.)
n20/D 1.509
bp
187-189 °C (lit.)
Dichte
1.137 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
InChIKey
QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)