Wichtige Dokumente
46212
3-Methyl-2-butanon
analytical standard
Synonym(e):
Isopropyl-methylketon, Methyl-isopropylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
98-100%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.388 (lit.)
bp
94-95 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−92 °C (lit.)
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CC(C)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
InChIKey
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
30.2 °F
Flammpunkt (°C)
-1 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)