Merck
46122
Supelco
Ethylendiamin-tetraessigsäure Diammonium-Kupfersalz -Lösung
volumetric, for ion-selective electrodes, 0.025 M EDTA-Cu(NH4)2
Synonym(e):
Diammonium-Kupfer-ethylendiamin-tetraacetat -Lösung, Kupfer-Diammonium-EDTA -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20CuN4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for ion-selective electrodes
volumetric
Qualitätsniveau
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
0.025 M EDTA-Cu(NH4)2
SMILES String
[NH4+].[NH4+].[Cu++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Cu.2H3N/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;2*1H3/q;+2;;/p-2
InChIKey
QWQCKWBAUUOYMU-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Anwendung
für die komplexometrische Titration mit kupferselektiver Elektrode (Cu-ISE)
Vorsicht
niederschlagsfrei
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)