Fortfahren mit
76532
Geranylpyrophosphat Lithiumsalz
≥95.0% (TLC)
Synonym(e):
(E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol-triwasserstoff-pyrophosphat, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl-pyrophosphat, GPP-Li
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 620.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’460.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O7P2 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.21 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
1915690
Assay:
≥95.0% (TLC)
Form:
powder
CHF 620.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
569011953312436
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Metabolit der Monoterpenoid-Biosynthese, Substrat für Monoterpen-Synthasen.[1]
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Annie P-C Chen et al.
The Biochemical journal, 386(Pt 1), 169-176 (2004-09-28)
UPPS (undecaprenyl pyrophosphate synthase) catalyses consecutive condensation reactions of FPP (farnesyl pyrophosphate) with eight isopentenyl pyrophosphates to generate C55 UPP, which serves as a lipid carrier for bacterial peptidoglycan biosynthesis. We reported the co-crystal structure of Escherichia coli UPPS in
Giuseppe Tringali et al.
Neuroscience letters, 354(2), 107-110 (2003-12-31)
Statins were recently shown to possess anti-inflammatory activities, which might be responsible for their favourable effects in cardiovascular or CNS disorders independently from the inhibition of hydroxy-methyl-glutaryl CoA reductase. Here we investigated the effects of the statins lovastatin and mevastatin
J Fraser Glickman et al.
Assay and drug development technologies, 5(2), 205-214 (2007-05-05)
A mix-and-read FlashPlate (PerkinElmer, Waltham, MA) assay for the enzyme farnesyl pyrophosphate (FPP) synthase (FPPS) was developed to rapidly measure both steps in the synthesis of FPP from dimethylallyl pyrophosphate (DMAPP). The assay used either DMAPP or geranyl pyrophosphate (GPP)
Joris W De Schutter et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(19), 5781-5786 (2010-08-31)
A structure-based approach was pursued in designing novel bisphosphonate inhibitors of the human farnesyl pyrophosphate synthase (hFPPS). Preliminary SAR and structural evidence for the simultaneous binding of these inhibitors into the isopentenyl pyrophosphate (IPP) and the geranyl pyrophosphate (GPP) substrate
Fu-Lien Hsieh et al.
Journal of molecular biology, 404(5), 859-873 (2010-10-23)
Isoprenoids, most of them synthesized by prenyltransferases (PTSs), are a class of important biologically active compounds with diverse functions. The mint geranyl pyrophosphate synthase (GPPS) is a heterotetramer composed of two LSU·SSU (large/small subunit) dimers. In addition to C(10)-GPP, the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
76532-10MG04061832405186
76532-50MG04061832405193