Wichtige Dokumente
43042
2,3-Benzofuran
analytical standard
Synonym(e):
Cumaron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.566 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
Dichte
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc2occc2c1
InChI
1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
InChIKey
IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)