Merck
40560
Millipore
Oxidase Test Strips
suitable for agriculture, clinical testing, environmental, food and beverages, pharmaceutical, microbiology and specific enzyme detection
Synonym(e):
Cytochrom-Oxidase-Aktivität
Größe auswählen
100 STRIPS
CHF 79.60
CHF 79.60
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 STRIPS
CHF 79.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41171621
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.85
CHF 79.60
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Oxidase-Streifen, suitable for microbiology
Agentur
according to ISO 9308-1:2014
Produktlinie
BioChemika
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
package of 100 strips
Methode(n)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Anwendung(en)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Plesiomonas spp.
Aeromonas spp.
Neisseria spp.
Pseudomonas spp.
Allgemeine Beschreibung
Oxidase-Streifen sind ein schneller diagnostischer Test für den Nachweis der Zytochrom-Oxidaseaktivität von Mikroorganismen. Der Oxidase-Test ist ein wichtiges Differenzierungsverfahren, das mit allen zu identifizierenden gramnegativen Bakterien durchgeführt wird. In Gegenwart des Enzyms Zytochrom-Oxidase (von gramnegativen Bakterien erzeugt) reagieren N,N-Dimethyl-phenylendiamin und auf den Streifen imprägniertes Alpha-Naphthol zu Indophenolblau, das durch einen Farbumschlag sichtbar wird.
Anwendung
Oxidase-Streifen werden für den Nachweis der Oxidaseproduktion durch Mikroorganismen wie Neisseria, Alcaligenes, Aeromonas, Vibrios, Campylobacter und Pseudomonas eingesetzt.
Verpackung
Packung mit 100 Teststreifen
Komponenten
Der Kit enthält Plastikstäbchen mit einer N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiamin und α-Naphtol gesättigten Papierzone.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jake P Greenhalgh et al.
Food safety (Tokyo, Japan), 7(3), 74-78 (2020-01-31)
Edible insects present a potential solution to increasing global food insecurity. However, there is limited research on the microbial hazards they may pose. These include opportunistic pathogens like Cronobacter spp. (formerly Enterobacter sakazakii). In this study, nine types of ready-to-eat
Artikel
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Alle anzeigen
Protokolle
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.