Wichtige Dokumente
218766
4-Aminotoluol-3-sulfonsäure
99%
Synonym(e):
2-Amino-5-methyl-benzolsulfonsäure, 4-Methyl-anilin-2-sulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Löslichkeit
water: soluble 6 g/L at 20 °C
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
Cc1ccc(N)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO3S/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
InChIKey
LTPSRQRIPCVMKQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)