Merck
38364
Supelco
Phosphatstandard für IC
TraceCERT®, 1000 mg/L phosphate in water (nominal concentration)
Synonym(e):
Natriumphosphat, zweibasisch -Lösung, Dinatrium-hydrogenphosphat -Lösung, di-Natriumhydrogenphosphat -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
Na2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
eCl@ss:
38070211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Konzentration
1000 mg/L phosphate in water (nominal concentration)
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
SMILES String
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 produziert und zertifiziert. Dieses CRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines NMI, z. B. des NIST, gemessen.
Der zertifizierte Inhalt sowie Messunsicherheiten und Verfallsdatum können dem Zertifikat entnommen werden.
Das Zertifikat kann von folgender Site heruntergeladen werden: http://www.sigma-aldrich.com.
Anwendung
Zur Verwendung bei der Kalibrierung von Ionenchromatografie-basierten Analysetechniken vorgesehen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hergestellt unter Akkreditierung gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034
  • Rückführbar auf die SI-Einheit Mol durch international anerkannte Einrichtungen wie NIST oder BAM
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA, bis zu vier Seiten) geliefert, das Daten zur Stabilität, Dichte, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Unsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält.
  • Gravimetrisch unter Verwendung von hochwertigen durch qNMR charakterisierten Ausgangsmaterialien hergestellt und mit qualifizierten Präzisionswaagen für kleinstmögliche Unsicherheit qualifiziert
  • Strenge Echtzeit-Stabilitätsstudien, um Genauigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten
  • In HDPE-Flaschen in versiegelten Aluminiumbeuteln erhältlich
Verlinkung
Besuchen Sie das IC Portal für weitere Informationen
Hinweis zur Analyse
1000 mg/l Phosphat in Wasser, hergestellt aus hochreinem Na2HPO4 und Wasser
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C Tony Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(29), 10349-10360 (2014-07-01)
Electrostatic interactions play an important role in enzyme catalysis by guiding ligand binding and facilitating chemical reactions. These electrostatic interactions are modulated by conformational changes occurring over the catalytic cycle. Herein, the changes in active site electrostatic microenvironments are examined
Samuel Adler et al.
Gastrointestinal endoscopy, 76(6), 1170-1174 (2012-10-03)
Colon capsule endoscopy (CCE) is a noninvasive technique for the detection of colorectal lesions. However, for CCE to be offered as an out-of-clinic procedure, the system needs to automatically alert the patient when to ingest the laxative (booster). We tested
Megan A Rees et al.
Journal of proteome research, 14(1), 120-132 (2014-10-21)
Interactions between a host and a bacterial pathogen are mediated by cross-talk between molecules present on, or secreted by, pathogens and host binding-molecules. Identifying proteins involved at this interface would provide substantial insights into this interaction. Although numerous studies have
Johanna Troberg et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 43(1), 107-118 (2014-10-11)
Understanding drug glucuronidation in the dog, a preclinical animal, is important but currently poorly characterized at the level of individual enzymes. We have constructed cDNAs for the 10 dog UDP-glucuronosyltransferases of subfamily 1A (dUGT1As), expressed them in insect cells, and
Jiwei Cui et al.
ACS nano, 9(2), 1571-1580 (2015-02-26)
We report the engineering of poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogel particles using a mesoporous silica (MS) templating method via tuning the PEG molecular weight, particle size, and the presence or absence of the template and investigate the cell association and biodistribution