56169
Natriumcarbonat-Konzentrat
0.1 M Na2CO3 in water, eluent concentrate for IC
Synonym(e):
Natriumcarbonat -Lösung
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
0.1 M Na2CO3 in water
Methode(n)
ion chromatography: suitable
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Dieses Eluentenkonzentrat für die Ionenchromatografie wird durch potentiometrische Titration bestimmt. Inhalt und Verfallsdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Anwendung
Metrohm IC AnwendungshinweisAN-S-346: Perchloratspuren in Trinkwasser.
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-344: Anionen in Salpetersäure in „elektronischer Qualität“ auf einer Säule mit hoher Kapazität.
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-343: hitzebeständige Salze in einer MDEA-Waschflüssigkeit
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-328: Sulfat sowie Chromat in Glanzchrombädern.
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-310: Anionen von kurzkettigen organischen Säuren sowie Standardanionen in einem Dose-in-Gradienten und MiPuT.
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-305: Bestimmung von Chlorat, Thiosulfat, Thiocyanat und Perchlorat in Gegenwart von Standardanionen mittels einem Dose-in-Gradienten.
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-344: Anionen in Salpetersäure in „elektronischer Qualität“ auf einer Säule mit hoher Kapazität.
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-343: hitzebeständige Salze in einer MDEA-Waschflüssigkeit
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-328: Sulfat sowie Chromat in Glanzchrombädern.
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-310: Anionen von kurzkettigen organischen Säuren sowie Standardanionen in einem Dose-in-Gradienten und MiPuT.
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-S-305: Bestimmung von Chlorat, Thiosulfat, Thiocyanat und Perchlorat in Gegenwart von Standardanionen mittels einem Dose-in-Gradienten.
Verlinkung
Besuchen Sie das IC Portal für weitere Informationen
Angaben zur Herstellung
Hergestellt mit Natriumcarbonat und Reinstwasser (18.2 MΩ, 0.2 μm filtriert)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Science advances, 6(46) (2020-11-13)
Genetic variation around the LRRK2 gene affects risk of both familial and sporadic Parkinson's disease (PD). However, the biological functions of LRRK2 remain incompletely understood. Here, we report that LRRK2 is recruited to lysosomes after exposure of cells to the
PloS one, 9(6), e99041-e99041 (2014-06-11)
The accumulation of RCY1 protein, which is encoded by RESISTANCE TO CMV(Y) (RCY1), a CC-NB-LRR class R-gene, is tightly correlated with the strength of the resistance to a yellow strain of Cucumber mosaic virus [CMV(Y)] in Arabidopsis thaliana. In order
Bioresource technology, 105, 114-119 (2011-12-21)
Microalgae hold great potential as a feedstock for biofuels or bulk protein or treatment of wastewater or flue gas. Realising these applications will require the development of a cost-efficient harvesting technology. Here, we explore the potential of flocculation induced by
PloS one, 7(11), e46980-e46980 (2012-11-28)
During the intraerythrocytic development of Plasmodium falciparum, the malaria parasite remodels the host cell cytosol by inducing membranous structures termed Maurer's clefts and inserting parasite proteins into the red blood cell cytoskeleton and plasma membrane. Pf332 is the largest known
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(4), 648-654 (2014-12-03)
Antimicrobial hydrogels are prepared based on the co-assembly of commercial Fmoc-phenylalanine and Fmoc-leucine, which act as the hydrogelator and antimicrobial building block, respectively. This co-assembled antimicrobial hydrogel is demonstrated to exhibit selective bactericidal activity for gram-positive bacteria while being biocompatible