Merck
61905
Supelco
Salpetersäure/Dipicolinsäurekonzentrat
HNO3 34 mM and Dipicolinic acid 14 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C 4
Größe auswählen
1 L
CHF 115.00
2.5 L
CHF 218.00
CHF 115.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 115.00
2.5 L
CHF 218.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NB.21
CHF 115.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Konzentration
14 mM C7H5NO4 in H2O
34 mM HNO3 in H2O
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Eignung
application tested
Allgemeine Beschreibung
Dieses Eluenten-Konzentrat ist anwendungsgeprüft. Angaben zum genauen Inhalt und Verfallsdatum sind dem Zertifikat zu entnehmen.
Anwendung
Metrohm IC Anwendungshinweis AN-C-151: Trennung von Standard-Kationen in fünf Minuten.
Vorsicht
Bei Lagerung unter Raumtemperatur kann es zu einer Ausfällung kommen.
Verlinkung
Besuchen Sie das IC Portal für weitere Informationen
Angaben zur Herstellung
Hergestellt aus Salpetersäure, Dipicolinsäure und hochreinem Wasser (18.2 MΩ, 0.2 μm gefiltert).
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)