Wichtige Dokumente
383104
Kaliumhydrogendiiodat
ACS reagent, ≥99.9%
Synonym(e):
Kaliumbiiodat, Kaliumhydrogeniodat
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
KH(IO3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.91
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Assay
≥99.9%
99.9-100.1% (iodometric)
99.95-100.05% (acidimetric)
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
SMILES String
[K+].OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
InChIKey
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
This product has been replaced by 60350-Sigma-Aldrich | Potassium hydrogen diiodate, puriss. p.a., ≥99.8% (RT) | KH(IO3)2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?