Merck
C6144
Sigma-Aldrich
Chlorophyll a
Powder
Synonym(e):
Pheophytin; universelles photosynthetisches Pigment
Größe auswählen
1 MG
CHF 376.00
5 MG
CHF 1’510.00
CHF 376.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 376.00
5 MG
CHF 1’510.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C55H72MgN4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
893.49
Beilstein:
3586237
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 376.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Chlorophyll a, from Anacystis nidulans algae
Biologische Quelle
Anacystis nidulans algae
Form
powder
Methode(n)
titration: suitable
Verunreinigungen
chlorophyll b, free
Farbe
blue to very dark blue
mp (Schmelzpunkt)
150-153 °C
Löslichkeit
diethyl ether: 0.1 mg/10 mL
ε (Extinktionskoeffizient)
11.1-12.1 × 104 at 428-430 nm in diethyl ether
8.3-9.4 × 104 at 660-662 nm in diethyl ether
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
InChIKey
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
Anwendung
Chlorophyll a wurde als Standard für die Kalibrierung eines Fluorometers verwendet.[1][2]
Es gibt eine Beschreibung eines Verfahrens zum Sammeln des nativen Lichtsammler-Komplexes IIb (LHCIIb).
Biochem./physiol. Wirkung
Chlorophyll ist ein wichtiger Bestandteil der oxygenen Photosynthese. In den Photosystemen ist es als Antennenpigment in den Reaktionszentren I und II vorhanden.[3] Chlorophyll a ist ein blau-grünes Pigment, das Licht in den Bereichen 400–450 nm und 640–660 nm absorbiert. Bei der Photosynthese werden Kohlendioxid und Wasser mit der vom Chlorophyll absorbierten Energie in Kohlenhydrate und Sauerstoff umgewandelt. Wenn Chlorophyll Lichtenergie absorbiert, wird ein Elektron im Chlorophyll angeregt und von einem niedrigeren Energieniveau auf ein höheres Energieniveau angehoben. Auf diesem höheren Energieniveau wird das Elektron leichter auf ein anderes Molekül übertragen. Dies setzt eine Kette von Elektronenübertragungsschritten in Gang, die mit der Übertragung eines Elektrons auf Kohlendioxid endet.[4]
Verpackung
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Verschweisste Ampulle
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Natural iron enrichment around the Antarctic Peninsula in the Southern Ocean.
Biogeosciences (Online), 7, 11-25 (2010)
Bjorn LO
Photobiology: The Science of Life and Light (2007)
Assessment of phytoplankton class abundance using in vivo synchronous fluorescence spectra.
Li H, et al.
Analytical Biochemistry, 377, 40-40 (2008)
Cell Biology (2004)
Elham Kamyab et al.
Marine drugs, 18(4) (2020-04-05)
Sea cucumbers are bottom dwelling invertebrates, which are mostly found on subtropical and tropical sea grass beds, sandy reef flats, or reef slopes. Although constantly exposed to fouling communities in these habitats, many species are surprisingly free of invertebrate epibionts
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the recommended storage method for item C6144, (Chlorophyll a) stock solutions?
    1 answer
    1. The recommended storage conditions and periods for the stock solution are:
      • - 80 ℃ for 6 months
      • - 20 ℃ for 1 month.
      Helpful?
  2. Is Product C6144, Chlorophyll a, soluble in solvents other than diethyl ether?
    1 answer
    1. This product is soluble in ethanol (10 micrograms/mL). It is also freely soluble in acetone, benzene, and chloroform, but is not soluble in water. However, its spectral characteristics are most well characterized for solutions in diethyl ether.
      Helpful?
  3. What is the purity of Product C6144, Chlorophyll a, as determined by chromatographic analysis (e.g., by HPLC)?
    1 answer
    1. We do not determine the purity of Product No. C6144 by chromatographic means. We offer an HPLC tested Chlorophyll a (isolated from spinach) as Product no. C5753.
      Helpful?
  4. Can Product C6144, Chlorophyll a, be used as an analytical standard?
    1 answer
    1. We do not recommend using this product as a standard. The fill weights of 1 mg and 5 mg are minimum values and are not guaranteed to a specific precision. Also, the product is not traceable to a consensus standard reference material.
      Helpful?
  5. How does chlorophyll a from blue green algae differ from that found in plants?
    1 answer
    1. A complete analysis of chlorophyll a between species would require extensive study. We can say that the CAS number of this product is the same as that for chlorophyll a from spinach, a typical green plant.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.