Wichtige Dokumente
37916
Diflufenzopyr Natriumsalz
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-{1-[(3,5-Difluorphenylcarbamoyl)-hydrazono]-ethyl}-3-pyridincarbonsäure Mononatriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
[Na+].C\C(=N/NC(=O)Nc1cc(F)cc(F)c1)c2ncccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H12F2N4O3.Na/c1-8(13-12(14(22)23)3-2-4-18-13)20-21-15(24)19-11-6-9(16)5-10(17)7-11;/h2-7H,1H3,(H,22,23)(H2,19,21,24);/q;+1/p-1/b20-8+;
InChIKey
JUNDBKFAZXZKRA-MAFYXNADSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)