Merck
371823
Sigma-Aldrich
Styryl 7
Dye content 95 %
Synonym(e):
2-(4-[Dimethylaminophenyl]-1,3-butadienyl)-3-ethylbenzothiazolium p-toluenesulfonate salt, 2-[4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-butadienyl]-3-ethylbenzothiazolium p-toluenesulfonate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H30N2O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 95%
mp (Schmelzpunkt)
215 °C (dec.) (lit.)
λmax
565 nm
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC[n+]2c(\C=C\C=C\c3ccc(cc3)N(C)C)sc4ccccc24
Anwendung
Geeignet als Laserfarbstoff.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)