Merck
37066
Supelco
Calcium-Testkit Quantofix®
10-100 mg/L (Ca2+)
About This Item
UNSPSC-Code:
41113319
NACRES:
NA.21
Beschreibung
semi-quantitative
spezifische(r) Analyt(en)
calcium
Messbereich
10-100 mg/L (Ca2+)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
general analytical
Nachweisverfahren
colorimetric
Allgemeine Beschreibung
Inhalt:
Set enthält Reagenzien und Teststäbchen für 60 Bestimmungen.
Lagerung:
Vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Behälter kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur nicht über 30°C).
Abstufung:
0 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/L Ca2+
Rechtliche Hinweise
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2