Wichtige Dokumente
34636
Chrom(III)-kaliumsulfat -Lösung
for COD determination according to DIN 38409-H44
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for COD determination according to DIN 38409-H44
Dichte
1.12 g/mL at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
general analytical
SMILES String
[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S/c;;2*1-5(2,3)4/h;;2*(H2,1,2,3,4)/q+3;+1;;/p-4
InChIKey
OIDPCXKPHYRNKH-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)