34373
Siduron
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1-(2-Methylcyclohexyl)-3-phenylharnstoff
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CC1CCCCC1NC(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H20N2O/c1-11-7-5-6-10-13(11)16-14(17)15-12-8-3-2-4-9-12/h2-4,8-9,11,13H,5-7,10H2,1H3,(H2,15,16,17)
InChIKey
JXVIIQLNUPXOII-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon