Merck
34232
Supelco
Prothioconazol
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-[2-(1-Chlorcyclopropyl)-3-(2-chlorphenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thion
Größe auswählen
100 MG
CHF 417.00
CHF 417.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 417.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15Cl2N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 417.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
OC(CN1N=CNC1=S)(Cc2ccccc2Cl)C3(Cl)CC3
InChI
1S/C14H15Cl2N3OS/c15-11-4-2-1-3-10(11)7-14(20,13(16)5-6-13)8-19-12(21)17-9-18-19/h1-4,9,20H,5-8H2,(H,17,18,21)
InChIKey
MNHVNIJQQRJYDH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Prothioconazol ist ein Triazolinethion-Derivat, das als Fungizid zur Hemmung der Aktivität des Demethylase-Enzyms verwendet werden kann.(1) Es eignet sich zur Behandlung von Infektionen in Nutzpflanzen wie Weizen, die von Mycosphaerella graminicola, einem pflanzenpathogenen Pilz, verursacht werden.[1]
Anwendung
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 9
1 of 9
Joel D A Tyndall et al.
PloS one, 11(12), e0167485-e0167485 (2016-12-03)
Azole antifungals, known as demethylase inhibitors (DMIs), target sterol 14α-demethylase (CYP51) in the ergosterol biosynthetic pathway of fungal pathogens of both plants and humans. DMIs remain the treatment of choice in crop protection against a wide range of fungal phytopathogens
Carsten Albrecht Brühl et al.
Environmental science and pollution research international, 18(1), 31-37 (2010-06-15)
Seed treatments are widely used on cereals and other annual crops throughout Europe. Most of the formulated pesticide is found on the outside of the seed, the husk. Risk assessments of seed treatments are especially needed for granivorous mice living
Zhaoxian Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(37), 8241-8247 (2017-08-29)
An efficient and sensitive chiral analytical method was established for the determination of the chiral fungicide prothioconazole and its major chiral metabolite prothioconazole-desthio in agricultural and environmental samples using ultraperformance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. The optical rotation and absolute configuration
Mechanism of binding of prothioconazole to Mycosphaerella graminicola CYP51 differs from that of other azole antifungals
Parker.EJ, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 77, 1460-1465 (2011)
Priscila Tessmer Scaglioni et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(19), 4835-4841 (2018-04-28)
Fungicides and, for the first time, microalgal phenolic extracts (MPE) from Spirulina sp. and Nannochloropsis sp. were applied on maize culture media under field conditions to evaluate their ability to minimize Fusarium species development and fumonisin production. An in vitro