Wichtige Dokumente
34184
Sudan I-d5
analytical standard
Synonym(e):
1-Phenylazo-2-naphthol-d5
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19H/b18-17+/i1D,2D,3D,7D,8D
InChIKey
MRQIXHXHHPWVIL-BWDNVODCSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>554.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
> 290 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?