Merck
34080
Supelco
2,6-Dibromchinon-4-chlorimid
purum p.a., for the determination of CN-, phenols, for the detection of phosphatase, ≥98.0% (AT)
Synonym(e):
N-Chlor-2,6-dibrom-p-benzochinon-4-monoimin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2Br2ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.35
Beilstein:
2094249
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum p.a.
for the detection of phosphatase
for the determination of CN-, phenols
Assay
≥98.0% (AT)
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp (Schmelzpunkt)
75-84 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl\N=C1\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
InChI
1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
InChIKey
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
kann sich beim Lagern orangebraun verfärben
Sonstige Hinweise
Reagens für die Bestimmung von Phenolen nach DC; Bestimmung von Organophophorverbindungen; Bestiummung von Cyanid
Piktogramme
Exploding BombExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Self-react. A - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W. Funk et al.
J. Planar Chromatogr., 2, 285-285 (1989)
G.G. Guilbault et al
Analytical Chemistry, 37, 1395-1395 (1965)
D. Svobodova et al.
Mikrochimica Acta, 251-251 (1977)