Merck
338516
Sigma-Aldrich
4-(Dibutylamino)-benzaldehyd
98%
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3]2NC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
viscous liquid
Brechungsindex
n20/D 1.587 (lit.)
bp
198-200 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCN(CCCC)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C15H23NO/c1-3-5-11-16(12-6-4-2)15-9-7-14(13-17)8-10-15/h7-10,13H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChIKey
VNWPLOWYHIDMEB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)