Merck
D95204
Sigma-Aldrich
Diethylethylmalonat
99%
Größe auswählen
100 G
CHF 48.10
CHF 48.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 48.10
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(COOC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
Beilstein:
607635
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 48.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.416 (lit.)
bp
75-77 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)