32581
Bixafen
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-(3′,4′-Dichlor-5-fluor-biphenyl-2-yl)-3-(difluormethyl)-1-methyl-pyrazol-4-carboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
Cn1cc(C(=O)Nc2ccc(F)cc2-c3ccc(Cl)c(Cl)c3)c(n1)C(F)F
InChI
1S/C18H12Cl2F3N3O/c1-26-8-12(16(25-26)17(22)23)18(27)24-15-5-3-10(21)7-11(15)9-2-4-13(19)14(20)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,24,27)
InChIKey
LDLMOOXUCMHBMZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?