Merck
32203-M
Sigma-Aldrich
Diethylether
≥99.8% (GC), ACS reagent, puriss. p.a., contains BHT as inhibitor, reag. Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF
Synonym(e):
Ether, Ethylether
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
1696894
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
product name
Diethylether, contains BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
320 °F
Enthält
BHT as inhibitor
Expl.-Gr.
36.5 %
Verunreinigungen
≤0.00007% adehydes (as HCHO)
≤0.0002% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% carbonyl compounds (as CO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% acetone (GC)
≤0.02% ethanol (GC)
≤0.3 ppm peroxides (as H2O2)
0.03% water (Karl Fischer)
5-8 ppm BHT (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.05 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
SMILES String
CCOCC
Eignung
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diethylether (DEE) wird häufig als Lösungsmittel für die Grignard-Synthese eingesetzt. Seine Wirksamkeit als Lösungsmittel für die Formalin-Ether(F-E)-Sedimentationstechnik wurde untersucht. Er wird als Hydroborierungslösungsmittel angegeben. DEE ist ein vielversprechender kompressionszündender Treibstoff, und seine Energiedichte ist deutlich höher als die von Ethanol. Er ist außerdem ein Bestandteil einer Dieselmischung. Er kann zudem als Alternative zu Diesel verwendet werden.
Anwendung
Diethylether kann als Lösungsmittel für die Oxidation von sekundären Alkoholen zu Ketonen eingesetzt werden. Er kann als Lösungsmittel bei der Herstellung von Triblock-Copolymeren von PCL-PEG-PCL, acryliertem PCL-PEG-PCL und dem Pentablock-Copolymer PAE-PCL-PEG-PCL-PAE eingesetzt werden [PAE = Poly(β-aminoester), PEG = Poly(ethylenglykol), PCL = Poly(ε-caprolacton)].
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F
Flammpunkt (°C)
-40.00 °C
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dai P Huynh et al.
Biomaterials, 29(16), 2527-2534 (2008-03-11)
The concept of this research is using poly(beta-amino ester) (PAE) as a duo-functional group for synthesis of the novel sensitive injectable hydrogel for controlled drug/protein delivery. Firstly, PAE made of 1,4-butanediol diacrylate and 4,4'-trimethylene dipiperidine is used as a pH-sensitive
K H Young et al.
Journal of clinical microbiology, 10(6), 852-853 (1979-12-01)
Ethyl acetate appears to be a satisfactory subsitute solvent for diethyl ether in the Formalin-ether sedimentation technique. In comparative studies, concentration of organisms with ethyl acetate was equal to or greater than that with diethyl ether. No distortion or alteration