Merck
32201-M
Sigma-Aldrich
Aceton
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
Beilstein:
635680
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
eCl@ss:
39021201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.02
Assay:
≥99.5% (GC)
Methode(n):
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Dampfdruck:
184 mmHg ( 20 °C)
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Expl.-Gr.
13.2 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0002% benzene
≤0.0008% free alkali (as NH3)
≤0.001% aldehydes (as HCHO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.0015% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% ethanol (GC)
≤0.05% 2-propanol
≤0.05% methanol
≤0.2% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.3580-1.3600
n20/D 1.359 (lit.)
pH-Wert
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.1 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.01 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤0.5 ppm
Li: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.01 ppm
Mo: ≤0.1 ppm
Na: ≤0.5 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sn: ≤0.1 ppm
Sr: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.05 ppm
SMILES String
CC(C)=O
Format
neat
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es wurde berichtet, dass Mischungen von TiO2 (P25) mit Seltenerdoxiden (La2O3 oder Y2O3), die bei 700 °C oder 650 °C kalziniert wurden, die Oxidation von Aceton wirksam photokatalysieren. Seine Aldolkondensation in der Dampfphase wurde über MgO untersucht, das mit Alkalimetallionen (Li, Na, K und Cs) oder Erdalkalimetallionen (Ca, Sr und Ba) gefördert wurde. Es wird Aldol in Gegenwart von mit Mg-Al geschichteten Doppelhydroxiden (LDH) als Katalysatoren und Cl- und/oder CO32- kompensierende Anionen kondensiert, um Diacetonalkohol und Mesityloxid zu erhalten. Die enantioselektive Aldol-Kondensation von Aceton mit verschiedenen Isatinen in Gegenwart von Dipeptiden (Katalysator) wurde beschrieben.
Anwendung
Acetone wurde in der Synthese von Ga (Gallium)-DOTATATE-Chemikalien (DOTA=1,4,7,10-Tetraazacyclododecan-1,4,7,10-tetraessigsäure) verwendet. Es kann in einem Assay für die Bestimmung von Estergruppern in Lipiden mittels spektrophometrischer Verfahren verwendet werden.
Die Lumineszenz-Intensität von Aceton ist abhängig von den Komponenten in der Lösung. Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zur Photolyse und der Bildung von Radikalen .
greener alternative product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A simplified spectrophotometric determination of ester groups in lipids.
F SNYDER et al.
Biochimica et biophysica acta, 34, 244-245 (1959-07-01)
Gianluigi Luppi et al.
The Journal of organic chemistry, 70(18), 7418-7421 (2005-08-27)
[reaction: see text] The aldol condensation of acetone with several isatins is described. The desired compound was obtained in quantitative yield and with good enantioselectivities up to 77%. The best results were obtained with 10 mol % H-D-Pro-L-beta3-hPhg-OBn as a