Wichtige Dokumente
32178
Albendazol-sulfoxid-(methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Albendazoloxid-d3, Ricobendazol-d3, [5-(Propan-1-sulfinyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-carbaminsäure-(methyl-d3)-ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
SMILES String
O=C(OC([2H])([2H])[2H])NC1=NC2=C(N1)C=CC(S(CCC)=O)=C2
InChI
1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i2D3
InChIKey
VXTGHWHFYNYFFV-BMSJAHLVSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)