Wichtige Dokumente
32131
Fluacrypyrim
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(αE)-α-(Methoxymethylen-2-[[[2-(1-methylethoxy)-6-(trifluormethyl)-4-pyrimidinyl]oxy]methyl]-benzolessigsäuremethylester, Methyl-(E)-2-{α-[2-isopropoxy-6-(trifluormethyl)-pyrimidin-4-yloxy]-o-tolyl}-3-methoxyacrylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CO\C=C(\C(=O)OC)c1ccccc1COc2cc(nc(OC(C)C)n2)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H21F3N2O5/c1-12(2)30-19-24-16(20(21,22)23)9-17(25-19)29-10-13-7-5-6-8-14(13)15(11-27-3)18(26)28-4/h5-9,11-12H,10H2,1-4H3/b15-11+
InChIKey
MXWAGQASUDSFBG-RVDMUPIBSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)