Wichtige Dokumente
318701
Bromkresolgrün
0.04 wt. % in H2O
Synonym(e):
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabrom-m-cresolsulfonphthalein Natriumsalz
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
0.04 wt. % in H2O
visual transition interval
3.8-5.4, yellow to blue
Dichte
0.981 g/mL at 25 °C
λmax
612 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥10000 at 306-312 nm
≥8000 at 397-403 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c([O-])c(Br)c4C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChIKey
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?