Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
1.08121
Bromkresolgrün
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Bromkresolgrün, 3,3′,5,5′-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthalein, BCG
About This Item
Produktbezeichnung
Bromkresolgrün, indicator ACS,Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Form
solid
Verlust
≤3% loss on drying, 110°C
visual transition interval
3.8-5.4, yellow-green to blue
mp (Schmelzpunkt)
217-218 °C
Schüttdichte
350 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(c(c(c(c3)Br)O)Br)C)c2c(c(c(c(c2)Br)O)Br)C
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
InChIKey
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Sensitive and selective spectrophotometric assay of piroxicam in pure form, capsule and human blood serum samples via ion-pair complex formation: Diese Studie stellt eine empfindliche spektrophotometrische Methode zur Bestimmung von Piroxicam in verschiedenen Formen durch Bildung eines Ionenpaarkomplexes mit Bromkresolgrün vor. Diese Methode verbessert die Genauigkeit und Selektivität von Piroxicam-Tests und bietet wertvolle Anwendungen in der pharmazeutischen Analyse und klinischen Diagnostik (Alizadeh & Keyhanian, 2014).
- A high-throughput colorimetric assay to measure the activity of glutamate decarboxylase: Bromkresolgrün wird in einem kolorimetrischen Hochdurchsatztest zur Messung der Aktivität der Glutamat-Decarboxylase verwendet. Dieser Test ist entscheidend für biochemische Studien zur Enzymkinetik und könnte in der Arzneimittelforschung und in der Stoffwechseltechnik eingesetzt werden (Yu et al., 2011).
- Spectrophotometric and HPLC determinations of anti-diabetic drugs, rosiglitazone maleate and metformin hydrochloride, in pure form and in pharmaceutical preparations: Die Verwendung von Bromkresolgrün in spektrophotometrischen und HPLC-Methoden verbessert den Nachweis und die Quantifizierung von Antidiabetika. Diese Forschung ist für die Sicherstellung der Qualität und Wirksamkeit von Arzneimitteln unerlässlich (Onal, 2009).
- Spectrophotometric determination of lamotrigine in pharmaceutical preparations and urine by charge-transfer complexation: Bromkresolgrün wird für die spektrophotometrische Bestimmung von Lamotrigin eingesetzt und erleichtert die Analyse dieses Antiepileptikums in pharmazeutischen und biologischen Proben. Diese Anwendung ist für die therapeutische Arzneimittelüberwachung und die pharmazeutische Qualitätskontrolle unerlässlich (Alizadeh et al., 2008).
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Lösung: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 3
Übergangsbereich (gemäß ACS): entspricht
Sensitivitätstest: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?