Merck
296317
Sigma-Aldrich
Hexadecan
anhydrous, ≥99%
Synonym(e):
n-Hexadecan, Cetan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)14CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.44
Beilstein:
1736592
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
287 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
7.8 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 105.3 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
395 °F
Verunreinigungen
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18 °C (lit.)
Übergangstemp.
solidification point 17.5-18.5 °C
Dichte
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChIKey
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hexadecan kann als Lösungsmittel für die trioctylaminbasierte Synthese von Indiumantimonid(InSb)-Nanokristallen verwendet werden.[1] Außerdem kann es als interner Standard für die Synthese von Poly(9,9-
dioctylfluoren)-b-poly(3-hexylthiophen) mittels der Grignard-Metathesen-Kettenpolymerisation verwendet werden.[2]
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
233.6 °F
Flammpunkt (°C)
112 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Maartje L J Steegmans et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(17), 9751-9758 (2009-07-09)
Emulsification in microdevices (microfluidic emulsification) involves micrometer-sized droplets and fast interface expansion rates. In addition, droplets are formed in less than milliseconds, and therefore traditional tensiometric techniques cannot be used to quantify the actual interfacial tension. In this paper, monodisperse
Colloidal synthesis of InSb nanocrystals with controlled polymorphism using indium and antimony amides.
Yarema M and Kovalenko MV
Chemistry of Materials, 25(9), 1788-1792 (2013)
Excess volumes for n-alkanols+ n-alkanes IV. Binary mixtures of decan-1-ol+ n-pentane,+ n-hexane,+ n-octane,+ n-decane, and+ n-hexadecane.
Treszczanowicz AJ, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 13(3), 253-260 (1981)
Chain-growth synthesis of polyfluorenes with low polydispersities, block copolymers of fluorene, and end-capped polyfluorenes: toward new optoelectronic materials
Javier AE, et al.
Macromolecules, 43(7), 3233-3237 (2010)
Hajime Shinoda et al.
Communications biology, 4(1), 476-476 (2021-04-21)
CRISPR-based nucleic-acid detection is an emerging technology for molecular diagnostics. However, these methods generally require several hours and could cause amplification errors, due to the pre-amplification of target nucleic acids to enhance the detection sensitivity. Here, we developed a platform
Protokolle
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane