Merck
28220
Supelco
Cumen
analytical standard
Synonym(e):
(1-Methylethyl)benzol, Isopropylbenzol, NSC 8776
Größe auswählen
5 ML
CHF 123.00
25 ML
CHF 247.00
CHF 123.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 123.00
25 ML
CHF 247.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.19
Beilstein:
1236613
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 123.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
797 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
6.5 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
bp
152-154 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−96 °C (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChIKey
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kumol ist eine farblose, aromatische Flüssigkeit, die hauptsächlich als Lösungsmittel bei der Herstellung von Phenol, Aceton und Acetophenon zum Einsatz kommt. Es ist wasserlöslich und mit organischen Lösungsmitteln mischbar. Es bildet bei einer Aussetzung gegenüber Luft über einen längeren Zeitraum Peroxid und reagiert exotherm mit konzentrierter Salpeter- oder Schwefelsäure.[1]
Anwendung
Es wird in der GC-MS-Analyse zum Bestimmen von Kumol in Seewasserproben als Referenzstandard eingesetzt.[2]
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
Styrol analytical standard
Supelco
45993
Styrol
Toluol analytical standard
Supelco
89680
Toluol
o-Xylen analytical standard
Supelco
95660
o-Xylen
p-Xylen analytical standard
Supelco
95680
p-Xylen
Benzol analytical standard
Supelco
12540
Benzol
Mesitylen analytical standard
Supelco
63908
Mesitylen
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances, 1-523 (2007)
Determination of toxic toluene, xylene and cumene in different lake waters.
Hossain, Amzad M.; Kabir M. J. ; and Salehuddin, S. M.;
International Journal of Environmental Research and Public Health, 4.2, 341-346 (2010)
Sibylle Schliemann et al.
Contact dermatitis, 63(6), 347-356 (2010-11-03)
Skin exposure to lipophilic irritants at workplaces is a risk factor for the development of occupational irritant hand dermatitis. Suitable lipophilic model irritants to be used in repeated irritation studies in volunteers are needed to gain a better understanding of
Sibylle Schliemann et al.
Contact dermatitis, 65(2), 107-114 (2011-06-23)
Neurosensory irritation is a subjective phenomenon induced by a number of chemicals. Objectives. To investigate the sensory irritation induced by two organic solvents - n-octane and cumene - between two groups of volunteers, stingers and non-stingers, identified as such according
B Martín-García et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(18), 14556-14562 (2010-08-28)
We report the study of the equilibrium and dynamic properties of Langmuir monolayers of poly(styrene-co-maleic anhydride) partial 2-buthoxyethyl ester cumene terminated polymer and the effect of the Mg(NO(3))(2) addition in the water subphase on the film properties. Results show that