Merck
24390
Sigma-Aldrich
Chlormethylmethylsulfid
technical, ≥80% (GC)
Synonym(e):
Chlordimethylsulfid
About This Item
Lineare Formel:
CH3SCH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.58
Beilstein:
1730851
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Qualität
technical
Assay
≥80% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
n20/D 1.498
bp
105 °C (lit.)
Dichte
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CSCCl
InChI
1S/C2H5ClS/c1-4-2-3/h2H2,1H3
InChIKey
JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Reagent for the introduction of the methylthiomethyl (MTM) protecting group into carboxylic acids. MTM esters are stable to mild reducing agents
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L.G. Wade et al.
Tetrahedron Letters, 731-731 (1978)
[Mutagenic activity of chlorodimethylsulfide and some of its aniline derivatives].
M Vito et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 61(6), 917-923 (1985-06-30)