Wichtige Dokumente
239852
Benzophenon
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Diphenylketon, Diphenylmethanon, NSC 8077
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 108 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
powder
bp
305 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-51 °C (lit.)
SMILES String
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ar(24208)
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?