Wichtige Dokumente
23035
2-Chlorethylamin -hydrochlorid
purum, ≥98.0% (AT)
Synonym(e):
2-Aminoethylchlorid -hydrochlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (AT)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
140-150 °C (lit.)
140-150 °C
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
SMILES String
Cl.NCCCl
InChI
1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChIKey
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Other applications:
- Alginate derivatization via aminoethylation to form aminoethyl alginate.[2]
- Synthesis of N-(2-chloroethyl)-benzaldimine.[3]
- Derivatization of starch to form aminoethyl (AE-St) starch derivatives.[4]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?