Wichtige Dokumente
21286
(1R)-(+)-Camphansäurechlorid
for chiral derivatization, ≥97.0%
Synonym(e):
(1R)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptan-1-carbonylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Produktlinie
ChiraSelect™
Assay
≥97.0% (AT)
≥97.0%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +18±1°, c = 2% in carbon tetrachloride
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp (Schmelzpunkt)
67-70 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(C)[C@]2(C)CC[C@]1(OC2=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m1/s1
InChIKey
PAXWODJTHKJQDZ-ZJUUUORDSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)