Wichtige Dokumente
226173
(1S)-(−)-Camphanchlorid
98%
Synonym(e):
(−)-Camphanoylchlorid, (1S)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptan-1-carbonylchlorid
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]23/D −18±1°, c = 2 in dioxane
mp (Schmelzpunkt)
71-73 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1
InChIKey
PAXWODJTHKJQDZ-VHSXEESVSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?