208507
Ammoniumperchlorat
99.5% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.5% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Dichte
1.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N.OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.H3N/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);1H3
InChIKey
HHEFNVCDPLQQTP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?