Wichtige Dokumente
19532
Oxcarbazepin
analytical standard
Synonym(e):
10,11-Dihydro-10-oxo-5h-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxacarbazepine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
SMILES String
O=C1CC2=C(C=CC=C2)N(C(N)=O)C3=CC=CC=C31
InChI
1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)
InChIKey
CTRLABGOLIVAIY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?